Nitrogen analyser | Avantor
Nitrogen analyser
Nitrogen analyser, NDA 702
Katalognr. VELPF30800080
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
Nitrogen analyser
Katalognr. VELPF30800080
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
Nitrogen analyser
Nitrogen analyser
Nitrogen analyser, NDA 702
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Powerful protein/nitrogen analyser able to perform precise analysis and determination in a flash for high productivity and unique benefits.
  • Controllable from PC with DUMAsoft™ software for detailed reporting
  • Automated analysis of preloaded samples for over 100 positions
  • User-selectable methods with storable data
Zertifizierung: Conforms to Good Laboratory Practice standard.
Technische Daten
  • Modèle:
    NDA 702
  • Désignation:
    Nitrogen analyser
  • Seq:
    002
  • Interfaces:
    USB ; RS232
  • Cat. No.:
    VELPF30800080
  • Poids:
    54 kg
  • L×P×H:
    655×510×410 mm
  • Exigence électrique:
    230 V/50 – 60 V
  • Reproductibilité:
    <0,5 % for EDTA standards (9,57 % N)
  • Détecteur:
    3 – 4 minutes
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000270
    Kit for 2000 analyses
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT - SFr. 1’980.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000225
    Anhydrone, 454 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 454 g - SFr. 208.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000157
    Copper oxide, 50 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 g - SFr. 21.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000260
    Tin Foil 50×50 mm, 450 pieces
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 450 ST - SFr. 136.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000226
    Pre-packed reduction reactor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 480.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000236
    High temperature sealing grease
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 34.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000198
    Ceramic ash insert
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 85.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000149
    EDTA, 100 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g - SFr. 316.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000158
    Pre-packed combustion reactor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 440.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000153
    Tin foil cups, 150 pieces
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 150 ST - SFr. 45.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000194
    1000 analyses kit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT - SFr. 1’350.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000322
    Metallic ash collector
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000201
    Disc 4 for autosampler
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 439.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VELPA00000200
    Disc 3 for autosampler
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 439.00