ContactUsLinkComponent
Anti-MHC Class II (I-A/I-E) Rat Monoclonal Antibody (APC-Cyanine7) [clone: M5/114.15.2]
Anti-MHC Class II (I-A/I-E) Rat Monoclonal Antibody (APC-Cyanine7) [clone: M5/114.15.2]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Certificates
undefined
Anti-MHC Class II (I-A/I-E) Rat Monoclonal Antibody (APC-Cyanine7) [clone: M5/114.15.2]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Specifications
  • Catalog No:
  • 25-5321-U025
  • 25-5321-U100
  • Symbole de l'antigène:
  • MHC Class II (I-A/I-E)
  • MHC Class II (I-A/I-E)
  • Nom de l'antigène:
  • MHC Class II alloantigens I-Ab, I-Ad, I-Aq, I-Ed, and I-Ek
  • MHC Class II alloantigens I-Ab, I-Ad, I-Aq, I-Ed, and I-Ek
  • Synonymes antigène:
  • MHC II|IA/IE|IA|IE|I-A/E
  • MHC II|IA/IE|IA|IE|I-A/E
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)-Cy7®
  • APC (Allophycocyanin)-Cy7®
  • Clone:
  • M5/114.15.2
  • M5/114.15.2
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 14961/14969
  • 14961/14969
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Température de stockage:
  • +2 °C to +8 °C, protected from light
  • +2 °C to +8 °C, protected from light
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together