Microscopes monoculaires, SFC-100FL
631-3040
: MOTIC
- Modèle:SFC-100FL
- Désignation:Microscope LED
- Seq:02
- Condenseur:Built in 0,65 N.A with iris diaphragm
- Oculaires:10×/18 mm
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Tête:Inclinaison de 45°, rotation à 360°
- Tourelle:3 positions
- Objectifs:Achromatiques 4×, 10×, 40×
- Platine:120×110 mm
- Cdt:1
- Type:Monocular
Les microscopes SFC-100FL sont conçus pour l'enseignement des sciences.
- Optique avec revêtement 100% en verre pour une image claire et nette
- Construstion métallique pour une utilisation à long terme
- Mise au point micro et macrométrique