Reagents for single parameter colorimeter HI-93728, nitrate
N° de catalogue HANNHI93728-03
Fournisseur: Hanna
Numéro CAS:
Spécifications
- Méthode chimique:Cadmium reduction
- Cdt:300 Tests
- Désignation:Nitrate
- Plage de mesure:0 - 30 mg/l
Spécifications
À propos de cet article
The HI-93728-01 and HI-93728-03 nitrate reagents are suitable for use with the HI-96728 portable photometer and the HI-83200-02 and HI-83099-02 multiparameter bench photometers.