Initial calibration standards
Référence PERCN9303825
Fournisseur: PerkinElmer
Numéro CAS:
Spécifications
- Matrice:5% HNO₃
- Cdt:1
- Désignation:Initial calibration verification standard 1, (5% HNO3/tr Tartaric Acid), 125 ml, 1000 mg/l: Ca, Fe, K, Mg, Na, Sr and 10 mg/l: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U
- Seq:01