Trousse de secours, ASEP A.D.R
Catalog # 118-0506
Supplier: LABORATOIRES ESCULAPE
Specifications
- Désignation:Trousse de secours, ASEP A.D.R
- Dimensions:250×200×90 mm
- Seq:02
- Cdt:1
- Poids:1 kg
Specifications
About this item
Coffret de premiers soins d’urgence qui assure le respect des normes pour le transport de matières dangereuses.
- Equipé d’un lave œil 200 ml avec une solution ophtalmique
- Coffret en PP blanc
- Livré avec support mural
Contenu :
1 Lave œil 200 ml de solution ophtalmique
1 Couverture de survie
1 Coussin hémostatique
1 Sachet de coton 25 g
2 Sachets de 5 compresses stériles 5×5 cm
2 Bandes de gaze 3 m × 7 cm
2 Bandes extensibles 3 m × 7 cm
1 Sachet de 10 pansements adhésifs assortis
2 Flacons plastique 125 cc
1 Paire de ciseaux Lister
1 Pince à échardes
1 Doigtier cuir
4 Clips de fixation pour bandes
2 Paires de gants vinyle
1 Guide de premiers secours en 6 langues
Poids : 1 kg