ContactUsLinkComponent
Trousse de secours, ASEP S 450
Trousse de secours, ASEP S 450
N° de catalogue 118-0504
Fournisseur:  LABORATOIRES ESCULAPE
undefined
Trousse de secours, ASEP S 450
N° de catalogue 118-0504
Fournisseur:  LABORATOIRES ESCULAPE
Spécifications
  • Désignation:
    First aid 450 kit
  • Dimensions:
    230×210×80 mm
  • Seq:
    05
  • Cdt:
    1
  • Poids:
    1 kg
Spécifications
À propos de cet article
Coffret de secourisme avec composition recommandée par les secouristes de la Croix Rouge Française. Contenu prévu pour 4 à 8 personnes.
  • A utiliser dans l’attente des secours spécialisés
  • Coffret en PP rouge
Contenu :
1 Coussin hémostatique
1 Couverture de survie
1 Écran facial pour bouche à bouche
1 Écharpe triangulaire
1 Pochette de froid instantané
1 Pansement compressif grand modèle
5 Compresses stériles 5 × 5 cm
1 Sachet de 10 pansements adhésifs
1 Bande extensible 3 m × 7 cm
1 Bande de gaze 3 m × 5 cm
1 Rouleau de sparadrap 5 m × 2 cm
4 Compresses alcoolisées
4 Compresses antiseptiques chlorhexidine
4 Compresses anti-coups au calendula
4 Sachets dose anti-brûlures
1 Paire de gants vinyle
1 Paire de ciseaux Lister
1 Pince à échardes
3 Clips de fixation pour bandes
1 Guide de premiers secours en 6 langues
Poids : 1 kg