ContactUsLinkComponent
Trousse de secours, ASEP ABS MAXI
Trousse de secours, ASEP ABS MAXI
N° de catalogue 118-0500
Fournisseur:  LABORATOIRES ESCULAPE
undefined
Trousse de secours, ASEP ABS MAXI
N° de catalogue 118-0500
Fournisseur:  LABORATOIRES ESCULAPE
Spécifications
  • Désignation:
    Trousse de premiers secours Maxi
  • Dimensions:
    400×280×140 mm
  • Seq:
    03
  • Cdt:
    1
  • Poids:
    2,6 kg
Spécifications
À propos de cet article
Valise en ABS blanc, idéale pour équiper les collectivités ou les lieux de travail. Convient parfaitement pour des équipes jusqu’à 30 personnes.
  • Étanche à la poussière
  • Attaches pour cadenas
  • Livrée avec support mural
Contenu :
1 Couverture de survie
1 Coussin hémostatique
1 Écharpe triangulaire
1 Écran facial de bouche à bouche
10 Compresses stériles 5 × 5 cm
10 Compresses stériles 7,5 × 7,5 cm
3 Pansements compressifs stériles petits modèles
3 Pansements compressifs stériles grands modèles
5 Bandes de gaze 3 m × 7 cm
5 Bandes extensibles 3 m × 7 cm
2 Bandes de crêpe 4 m × 7 cm
2 Sachets de 18 pansements adhésifs assortis
2 Rouleaux de sparadrap 5 m × 2 cm
2 Vaporisateurs 50 ml alcool 70°
2 Vaporisateurs 50 ml antiseptique chlorhexidine
10 Compresses anti-coup au calendula
10 Unidoses pour lavages oculaires
1 Paire de ciseaux Lister
1 Pince à échardes
12 Épingles de sûreté
1 Doigtier en cuir
2 Sacs plastique avec zip
6 Paires de gants vinyle
1 Guide de premiers secours en 6 langues
Poids : 2,6 kg