Reversed phase HPLC columns, Kinetex® C18
Kinetex C18 are core-shell silica supported 100 Å columns with TMS endcapping for general reversed phase separations.
- Suitable for ultra-high performance for hydrophobic compounds
- High particle density helps create optimal bed structure which reduces band broadening effects of Eddy diffusion
- Ultra-high performance on UHPLC systems
- Reduced diffusion path improves efficiency
- Catalog No:
- PHEN00C-4462-E0
- PHEN00C-4462-Y0
- PHEN00D-4475-AN
- PHEN00F-4601-AN
- PHENKH0-8558
- PHENKH0-8559
- PHEN00B-4462-Y0
- PHEN00B-4475-AN
- PHEN00G-4601-E0
- PHEN00F-4462-E0
- PHEN00D-4462-E0
- PHEN00C-4462-AN
- PHEN00D-4601-AN
- PHENKH0-8549
- PHEN00F-4462-Y0
- PHEN00A-4475-AN
- PHEN00F-4601-E0
- PHEN00B-4462-AN
- PHEN00B-4462-E0
- PHENKH0-8553
- PHENKH0-8550
- PHEN00B-4601-AN
- PHENKH0-8551
- PHEN00D-4462-AN
- PHEN00A-4462-AN
- PHEN00D-4462-Y0
- PHENKH0-8557
- PHEN00F-4475-AN
- PHEN00A-4462-E0
- PHENKH0-8554
- PHEN00B-4515-AN
- PHEN00F-4462-AN
- PHEN00A-4462-Y0
- PHENKH0-8555
- Charge de carbone:
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- End-capping:
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Pression max.:
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- Plage de pH:
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- Surface area:
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- Code USP:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
Frequently Bought Together