Capillary collection tubes
Capillary collection tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 0,4 mm
N° de catalogue DRUM1-000-800/12
Fournisseur:   DRUMMOND
Capillary collection tubes
N° de catalogue DRUM1-000-800/12
Fournisseur:  DRUMMOND
Capillary collection tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 0,4 mm
Prix
SFr. 287.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
For coagulation, hemoglobin, prothrombin, blood grouping and typing.
  • Glass
Informations de commande: Packaged in vials of 100 tubes.
Spécifications
  • Ø int.:
    0,4 mm
  • Désignation:
    Capillary Tubes
  • Longueur:
    75 mm