Testeurs d'impacts | Avantor
Testeurs d'impacts
Impact test acc. to ASTM G14
Catalog # SIMESP1895
Supplier:   Industrial Physics
Testeurs d'impacts
Catalog # SIMESP1895
Supplier:  Industrial Physics
Testeurs d'impacts
Testeurs d'impacts
Impact test acc. to ASTM G14
Price
SFr. 3’800.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces testeurs d'impacts sont utilisés afin de déterminer la résistance aux chocs et la flexibilité des matériaux.
  • Niveau à bulle pour un positionnement correct
  • Instrument à double échelle avec système de guide
  • Test obligatoire dans les laboratoires accrédités Distance entre chaque impact selon les normes
Informations de commande: Includes base plate, guide tube, release collar, punch (Ø = 16 mm) and V-notch vise with spring clamp to hold the pipe.
Documents
Specifications
  • Désignation:
    Impact test acc. to ASTM G14
  • Seq:
    03