Calcium nitrate tétrahydraté 99-103% ACS
Référence N261-1KG
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Barium:0.005%
- Chloride:= 0.005%
- Heavy Metals (as Pb):= 0.0005%
- Insolubles:= 0.005%
- Iron:= 0.0005%
- Magnesium:= 0.05%
- Nitrite:= 0.001%
- pH (5%, Water) @25°C:5 - 7
- Potassium:= 0.005%
- Purity:99% - 103%
- Sodium:= 0.01%
- Strontium:= 0.05%
- Sulphate:= 0.002%
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:236.15 g/mol
Index Merck:13,01687
Point de fusion:∼42 °C
Densité:1,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:233-332-1
UN:1454
ADR:5.1,III
:GHS07
:GHS05
Numéro CAS:13477-34-4
Formule:Ca(NO₃)₂·4H₂O
Numéro MDL:MFCD00149604