Spectrophotomètre visible, Genesys™ 30
Catalog # 634-0910
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Modèle:Genesys™ 30
- Plage d'absorbance:–3,00 - 3,00 A
- Détecteur:Photodiode en silicone
- Désignation:Spectrophotomètre Vis, prise EU
- Exigence électrique:External AC DC converter ; 100 - 250 V/50 - 60 Hz
- L×P×H:385×355×195 mm
- Gamme de longueur d'onde:325 - 1100 nm
- Précision de la longueur d'onde:±2 nm
- RMS noise:500 nm for 60 consecutive measurements
- Précision d'absorbance:±0,002 A
- Compartiment pour cuves:Accommodates cells up to 100 mm pathlength
Available accessory for test tubes (up to Ø 25 mm and H 150 mm)
Removable, washable sample compartment liner with magnetic placement and hold-down - Interfaces:USB to external memory
- Clavier:Tactile rubber with 23 keys including numeric
- Largeur de bande spectrale:5 nm
- Poids:7,5 kg
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce spectrophotomètre visible haute précision permet d'effectuer des analyses avancées à des fins à la fois éducatives et industrielles.
- Cellule unique avec intercalaire pour compartiment à échantillons amovible et lavable
- Porte-cellules dédiés aux cellules standard, notamment les tubes à essais
- Imprimante thermique enclipsable pour papier de 80 mm de large
- Logiciel PC Thermo Scientific™ VISIONlite en option
En laboratoire, les techniciens travaillant dans les applications d'AQ/CQ de routine obtiennent des résultats de qualité qui peuvent être transmis sous la forme de données numériques ou imprimées.