Lingettes pour salle propre, stériles, TechniCloth®
N° de catalogue TEXWTX3410
Fournisseur: Texwipe
Spécifications
- Emballage:100/sachet, 15 sachets/boîte
- Désignation:TX 3410
- L×l:310×310 mm
- Cdt:1.500
Spécifications
À propos de cet article
Ce produit d'essuyage fabriqué à partir d'un mélange non tissé composé de 55% de cellulose et 45% de polyester est une excellente lingette stérile à usage général, lorsque les économies et la propreté sont essentielles.
- Chemically resistant to withstand exposure to common cleaning and disinfecting solutions (e.g. bleaches, phenols and quaternary)
- Low solvent extractable levels, binder-free
- High sorbency and strength
- Packaging permits alcohol wipedown of exterior bag before introduction of the inner bag into sterile suites
- Quarter-folded wipes allowing a most efficient way of cleaning
- Small footprint for easy storage
- Gamma irradiated to a Sterility Assurance Level of 10⁻⁶
Conçues pour nettoyer et polir des équipements et des surfaces environnementales pendant et après le flux de production. Conviennent également aux nettoyages quotidiens dans les locaux avec habillement stérile et au contrôle des déversements.
Couleur: Blanc
Emballage: 100 lingettes pliées en quatre par sachet. 1 pile de 20 lingettes par sachet intérieur, 5 sachets intérieurs de 20 lingettes par sachet, 15 sachets par boîte.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.