ContactUsLinkComponent
Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm)
Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm)
N° de catalogue HACH1440053
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
undefined
Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm)
N° de catalogue HACH1440053
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    491 mg/l as NaCl
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Sodium chloride standard solution
  • Conductivité:
    1000 µS/cm
Spécifications
À propos de cet article
Standard solution for standardisation and accuracy check in conductivity measurements.