ContactUsLinkComponent
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside), en poudre, Pierce™
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside), en poudre, Pierce™
Référence PIER34060
Numéro CAS:  
undefined
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside), en poudre, Pierce™
Référence PIER34060
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 g
  • Seq:
    3047
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :238.31 g/mol
Numéro CAS:367-93-1
Formule:C₉H₁₈O₅S
Numéro MDL:MFCD00063273