ContactUsLinkComponent
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium 0,1 % (p/v) dans l'acide acétique 5% solution de coloration
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium 0,1 % (p/v) dans l'acide acétique 5% solution de coloration
Catalog # 22001.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
undefined
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium 0,1 % (p/v) dans l'acide acétique 5% solution de coloration
Catalog # 22001.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :760.56 g/mol
CAS Number:6226-79-5
Formula:C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MDL Number:MFCD00003892