ContactUsLinkComponent
Acide perchlorique ∼70% dans l'eau, très pur
Corrosive
Oxidizing
Irritant
Health
Acide perchlorique ∼70% dans l'eau, très pur
Catalog # ACRO451770025
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Oxidizing
Irritant
Health
Acide perchlorique ∼70% dans l'eau, très pur
Catalog # ACRO451770025
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear solution
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after ignition:
    ≤0.003 %
  • Titration with NaOH:
    70 to 72 %
  • Chloride (Cl):
    ≤3 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤5 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤1 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤1 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
 :100.46 g/mol
Boiling Pt:203 °C (760 mmHg)
Melting Pt:–18 °C
Density:1.66 g/cm³
Flash Pt:113 °C
Storage Temperature:Température ambiante
UN:1873
ADR:5.1,I
 :GHS05
 :GHS03
 :GHS07
 :GHS08
CAS Number:7601-90-3
Formula:HClO₄
MDL Number:MFCD00011325