ContactUsLinkComponent
Ammonium dihydrogénophosphate 99% pour HPLC
  ACRO447382500
 :  
undefined
Ammonium dihydrogénophosphate 99% pour HPLC
  ACRO447382500
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    250 g
  • Seq:
    3545
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • Water:
    ≤1.0 %
  • Solubility:
    (10 % in water) Clear colorless
  • UV:
    (10 % in water)
  • pH:
    4.0 to 5.0 (10 % in water)
  • Titration with NaOH:
    ≥98.5 %
 :
 :190 °C
 :1,8 g/cm³ (20 °C)
 :115.03 g/mol
 :Température ambiante
 :7722-76-1
 :NH₄H₂PO₄
 :MFCD00003396