Sodium hydrogénocarbonate 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:144-55-8
:
Formule:NaHCO₃
Numéro MDL:MFCD00003528
:84.01 g/mol
Point de fusion:270 °C
Densité:2,159 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder
- UV:(1 M in water)
- pH:6.5 to 8.5
- Titration with HCl:≥99.0 %