ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 36%, grade Technique
  ACRO444390250
 :  
undefined
Acide chlorhydrique 36%, grade Technique
  ACRO444390250
 :  
  • Type de conditionnement:
    Plastic drum
  • Cdt:
    25 L
  • Seq:
    5327
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Color scale:
    ≤20 APHA
  • Titration with NaOH:
    35 to 37 %
 :
 :57 °C (760 mmHg)
 :–35 °C
 :1.16 g/cm³
 :Température ambiante
 :8,II
 :36.46 g/mol
 :1789
 :GHS05
 :GHS07
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324