Ether de pétrole, 40…65 °C, grade Technique
ACRO444290050
:
- Type de conditionnement:Plastic can
- Cdt:5 L
- Seq:5190
- Appearance:Clear liquid
- Boiling point:40 to 65°C (760 mmHg)
- Density:(15°C) 0.645 to 0.665 g/ml
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.002 %
:
:40…65 °C (760 mmHg)
:0,65 g/cm³
:–55 °C
:Réfrigérateur
:3295
:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:64742-49-0
:8032-32-4
:MFCD00081849