(Trimethylsilyl)diazomethane ∼2.0 M dans l'hexanes, AcroSeal®, grade Technique
N° de catalogue 429211000.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle, AcroSeal®
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear yellow Solution
- Strength:1.90 to 2.40 M
- Sulfate (SO4):≤30 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Point d'ébullition:96 °C (760 mmHg)
Densité:0.675 g/cm³
Point d'éclair:–23 °C
ADR:3,II
:114.22 g/mol
UN:1992
:GHS06
:GHS08
:GHS09
:GHS02
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:18107-18-1
Formule:C₄H₁₀N₂Si
Numéro MDL:MFCD00053946