Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), Ambition Boa Low
: ELTEN
Chaussures de sécurité antistatiques et antidérapantes, partie supérieure en cuir nubuck hydrophobe et tissu hydrophobe, équipées d'une languette à soufflet entièrement rembourrée et d'une semelle antidérapante en PU/TPU bi-densité Dimension Pro.
- Doublure en tissu pour ventilation naturelle
- Semelle intérieure semi-orthopédique antistatique. La semelle intérieure de forme anatomique soutient le mouvement naturel de l'ensemble du pied
- La semelle évite les torsions et les glissements
- Système de fermeture BOA® : fermeture et ouverture faciles en tournant la molette
- Embout de protection en acier (200 J)
Pour une utilisation sur des sols industriels durs et glissants.
Couleur: Noir/Jaune
: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC
- Catalog No:
- 114-7714
- 114-7713
- 114-7712
- 114-7711
- 114-7710
- 114-7709
- 114-7708
- 114-7707
- 114-7706
- 114-7717
- 114-7716
- 114-7705
- 114-7715
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
Frequently Bought Together