Deionizer, barnstead Bantam™
Bantam™ deioniser, 240 V
Catalog # BARND0805
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
It is a simple, cost effective method for deionisation or pretreatment of lab water. Typically these units are ideal where water usage is up to 38 litres per day.
Specifications
- Désignation:Bantam™ deioniser, 240 V
- Cat. No.:BARND0805
- Capacité:38 L/day
- L×P×H:220×150×720 mm
- Modèle:Bantam™
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..