Kit de premiers secours, petite taille
118-0393
- Désignation:Kit de premiers secours, petite taille, boîtier en nylon souple (vert/jaune)
- Dimensions:145×51×74 mm
- Cdt:1
Ce kit de premiers secours transportable est conçu pour une utilisation personnelle. Il contient des produits de premiers secours à utiliser en cas d'urgence (saignements). Idéal pour les personnes souvent en déplacement et en complément d'une station murale de premiers secours.
- Boîtier en nylon résistant
- L'attache en Velcro® permet la fermeture rapide et facile du kit
- Étui souple pouvant être attaché à une ceinture ou transporté dans la poche
- Tous les produits sont facilement accessibles et protégés contre la poussière, la saleté et l'humidité
- Les produits sont fournis avec des instructions claires et intuitives
Contenu :
6 pansements Salvequick (72×25 mm)
2 lingettes lave-blessure stériles Salvequick
2 pansements Salvequick Maxi Cover, stériles (76×54 mm)
1 stop-sang 4-en-1 Cederroth
Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication de chaque composant