Appareils de mesure multiparamètres portables, MultiLine® Multi 3620 IDS / 3630 IDS
: WTW
Ces appareils de mesure de précision compacts numériques permettent des mesures du pH, de l'ORP, de la conductivité, de l'oxygène dissous (DO) et de la turbidité. Le Multi 3620 IDS offre deux entrées de mesure et le Multi 3630 IDS en offre trois. Canaux de mesure en libre combinaison pour des paramètres identiques ou différents. Grâce à leur conception robuste et étanche, ces appareils de mesure sont idéals pour les mesures sur le terrain et en laboratoire.
- Simultaneous measurement of two or three parameters
- MultiLab® Importer software enables data acquisition via Excel®
- QSC function for optimum tracking of sensor quality
- CMC function (continuous measurement control) enables you instantly evaluate the current measured value
- Calibration records with history and additional information are stored in IDS sensors
- Automatic sensor recognition (IDS sensors only) enables usage of different IDS sensors on one meter without recalibration
- Meters can be used with IDS sensors (standard or wireless ready) and with analogue sensors (optional IDS adapter required)
- Available as sets in cases with sensors and accessories
Convient à une mesure sans fil: Avec l'aide des adaptateurs, les capteurs IDS avec des capteurs à tête enfichable (variante P) peuvent être connectés sans fil à ces appareils de mesure. Cette opération sans fil est très pratique pour les endroits difficilement accessibles.
: Meters only (without sensors) are supplied with 4 NiMH rechargeable batteries (1,2 V Mignon type AA), USB cable (A plug on mini B plug), power pack, short instructions, detailed operating manual (4 languages), CD-ROM with USB drivers, manual and Software MultiLab® Importer.
The sets also include sensors and/or specific accessories.
Please note: A wireless module for the sensor and for the meter is required for the wireless operation. These modules need to be ordered separately.
The sets also include sensors and/or specific accessories.
Please note: A wireless module for the sensor and for the meter is required for the wireless operation. These modules need to be ordered separately.
- Catalog No:
- 662-2144
- 662-2143
- 662-2146
- 662-2145
- 662-2051
- 662-2141
- 662-2140
- Modèle:
- Multi 3630 IDS
- Multi 3630 IDS
- Multi 3630 IDS
- Multi 3630 IDS
- Multi 3620 IDS
- Multi 3620 IDS
- Multi 3620 IDS
- pH - Gamme:
- −2,000...+20,000
- −2,000...+20,000
- −2,000...+20,000
- −2,000...+20,000
- −2,000...+20,000
- −2,000...+20,000
- −2,000...+20,000
- mV - Gamme:
- ±2500 / ±1200,0
- ±2500 / ±1200,0
- ±2500 / ±1200,0
- ±2500 / ±1200,0
- ±2500 / ±1200,0
- ±2500 / ±1200,0
- ±2500 / ±1200,0
- Plage de conductivité:
- 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
- OD Concentration:
- 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
- 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
- 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
- 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
- 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
- 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
- 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
- Turbidité - Gamme:
- 0 mg/l - 199,9 g/l
- 0 mg/l - 199,9 g/l
- 0 mg/l - 199,9 g/l
- 0 mg/l - 199,9 g/l
- 0 mg/l - 199,9 g/l
- 0 mg/l - 199,9 g/l
- 0 mg/l - 199,9 g/l
- Conformités:
- IP 67
- Sorties:
- Mini-USB-B, USB-A
- Mini-USB-B, USB-A
- Mini-USB-B, USB-A
- Mini-USB-B, USB-A
- Mini-USB-B, USB-A
- Mini-USB-B, USB-A
- Mini-USB-B, USB-A
- Entrée:
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- L×P×H:
- 180×80×55 mm
- 180×80×55 mm
- 180×80×55 mm
- 180×80×55 mm
- 180×80×55 mm
- 180×80×55 mm
- 180×80×55 mm
- Poids:
- 0,4 kg
- 0,4 kg
- 0,4 kg
- 0,4 kg
- 0,4 kg
- 0,4 kg
- 0,4 kg
pH and ORP electrodes
Frequently Bought Together