ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, Caféine (1 mg/ml) en solution dans le méthanol
Étalon de référence Organique, Caféine (1 mg/ml) en solution dans le méthanol
N° de catalogue ACRO393540010
Numéro CAS:  
Étalon de référence Organique, Caféine (1 mg/ml) en solution dans le méthanol
N° de catalogue ACRO393540010
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 mL
  • N ° CAS.:
    58-08-2
  • Désignation:
    Caféine 1mg/ml en solution dans le méthanol
  • Formula:
    C₈H₁₀N₄O₂
  • Désignation:
    Caffeine