Cellulose triacetate
Cellulose triacetate
Cellulose triacetate
Certificats
Cellulose triacetate
2 variantes
Product Details & Documents
Appearance: White to light yellow Pellets or rods
  • Numéro CAS:9012-09-3
  • Formule:C₄₀H₅₄O₂₇
  • Poids moléculaire:966.845 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Documents
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to light yellow Pellets or rods
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Acetyl content:
    43 to 44 wt %
  • Titration Argentometric:
    ≥95 % (on dry substance)
  • Water:
    ≤10 %
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon plastique
    250 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 66.60
    SFr. 66.60
    1 * 250 g
       SFr. 66.60
  • Flacon plastique
    500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 500 g
       SFr. 118.00