VWR® Talon®, Clamps, Fixed Position, Two Pronged
Catalog # 241-0409
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Largeur de serrage:0 - 77 mm
- Désignation:Pince simple réglage, de taille moyenne, à deux pattes
- Longueur:133 mm
- Seq:02
- Cdt:1
Specifications
About this item
Pinces à position fixe, en acier inoxydable poli par électrolyse utilisées pour le maintien des appareils de mesure près du support de laboratoire lorsque aucun ajustement n'est nécessaire après l'installation.
- Gaines en vinyle antidérapantes
- Tiges de support intégrées jusqu'à Ø 19 mm
- Orientation après attache à un cadre de montage ou autre dispositif
Delivery information: Livrée avec des gaines en vinyle antidérapant et des couvrants en fibre de verre pour les températures supérieures à 100 °C (212 °F).