Racks for Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B Freezers
Référence HERA1950728
Fournisseur: Thermo Scientific
Spécifications
- Pour:Série HERAfreeze™ HFU B
- l×p×h ext.:140×665×239 mm
- Désignation:Portoirs à tiroirs coulissants, contient des boîtes de 2"
- Seq:07
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these racks.
Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deepwell formats.