ContactUsLinkComponent
Tampons, solutions test (TS), ammoniaque - chlorure d'ammonium et chlorure d'ammonium - hydroxyde d'ammonium USP
Tampons, solutions test (TS), ammoniaque - chlorure d'ammonium et chlorure d'ammonium - hydroxyde d'ammonium USP
N° de catalogue 85326.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Tampons, solutions test (TS), ammoniaque - chlorure d'ammonium et chlorure d'ammonium - hydroxyde d'ammonium USP
N° de catalogue 85326.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Ammoniac-chlorure d'ammonium TS
  • Seq:
    01
  • Valeur pH:
    10,0
Spécifications
À propos de cet article
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles