ContactUsLinkComponent
Étalons de densité mesurés à 60 °C
  85301.180
 :  
undefined
Étalons de densité mesurés à 60 °C
  85301.180
 :  
  • Cdt:
    100 mL
  • Température de réference:
    60 °C
  • Désignation:
    Étalon de densité
  • Seq:
    171
  • Densité:
    0,8790 g/ml
Ces produits peuvent être utilisés comme étalons pour la mesure de la densité, par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la vibration et l'hydrométrie.
  • Haut degré de précision dans une gamme étendue (0,6582 - 1,0478 g/ml) à 60 °C
  • Aucun métal lourd toxique n'est utilisé dans les formulations
  • Peuvent être utilisés avec n'importe quelle marque ou type d'instrument de mesure de la densité
  • Présentés dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité
Ces étalons sont préparés par gravimétrie (solutés et solvants) à l'aide de poids OIML traçables. La densité des étalons est établie en utilisant les pycnomètres de référence entièrement étalonnés.
 : Conformité aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d'étalonnage est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI 17025.