ContactUsLinkComponent
Lugol en solution USP Test Solution (TS)
Lugol en solution USP Test Solution (TS)
Catalog # 85350.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Lugol en solution USP Test Solution (TS)
Catalog # 85350.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
Boiling Pt:100 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:0