ContactUsLinkComponent
Kits de tests, monochloramine, Spectroquant®, Supelco®
  1.01632.0001
 :  Merck
 :  
undefined
Kits de tests, monochloramine, Spectroquant®, Supelco®
  1.01632.0001
 :  Merck
 :  
  • Méthode chimique:
    Indophénol bleu
  • Cdt:
    150 Tests
  • Désignation:
    Monochloramine
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Pour appareil:
    Prove, Nova 60, Multy, Move
  • Plage de mesure:
    0,050 - 10,00 mg/l Cl₂, 0,036 - 7,25 NH₂Cl, 0,010 - 1,96 NH₂Cl - N
Tous les kits de tests Spectroquant® peuvent être utilisés avec la gamme Prove de spectrophotomètres et les instruments Nova 60/60A. Les tests peuvent être utilisés non seulement sur les photomètres et les spectrophotomètres de Merck, mais également sur les photomètres et spectrophotomètres auprès d'autres fournisseurs (détails de programmation disponibles sur demande).
  • Mélanges de réactifs très stables et prêts à l'emploi dans une conception conviviale
  • Sélection libre du format de cellule approprié en fonction de la plage de mesure
  • Longue durée de conservation (jusqu'à 3 ans) et stockage à température ambiante
  • Sélection automatique de la méthode appropriée avec l'aide de l'identification par codes-barres AutoSelector
Remarque: la plage mentionnée dans le tableau ci-dessous se réfère aux instruments Prove et Nova. Pour certains kits de test, la plage de mesure disponible pour les instruments Spectroquant® Multy et Move 100 peut être réduite.