ContactUsLinkComponent
Bleu trypan 0,4% dans un tampon phosphate salin
Bleu trypan 0,4% dans un tampon phosphate salin
Catalog # SV30084.01
CAS Number:  
undefined
Bleu trypan 0,4% dans un tampon phosphate salin
Catalog # SV30084.01
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    100 ml
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :960.82 g/mol
CAS Number:72-57-1
Formula:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MDL Number:MFCD00003969