ContactUsLinkComponent
VWR® Hitachi Chromaster HPLC Control Interfaces for HPLC System
VWR® Hitachi Chromaster HPLC Control Interfaces for HPLC System
Catalog # 903-0545
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Hitachi Chromaster HPLC Control Interfaces for HPLC System
Catalog # 903-0545
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Désignation:
    Carte d'interfaçage USB Chromaster HPLC pour le contrôle des systèmes Chromaster. Câble USB et câble e-Line (0,5 m) inclus. Intégré à l'injecteur automatique lors de l'installation en laboratoire. Si aucun injecteur automatique n'est utilisé, il faut alors commander la boîte d'interface (S) en remplacement.
  • Seq:
    44
  • Cdt:
    1