VWR®, Lames de microscopie pour la zoologie : vertébrés et mammifères
Catalog # 720-2928
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Désignation:Lames préparées pour la zoologie
- Cdt:1 KIT
Specifications
About this item
Lames de microscopie pour la zoologie, par exemple pour les vertébrés et les mammifères, notamment.
- Peau (s.c.), intestin grêle (s.c.), frottis sanguin, testicule (s.), foie (s.) et cœur (s.) de grenouille
- Foie (s.), testicule (s.), colonne vertébrale (s.c.), terminaisons nerveuses motrices (c.e.) et ovaires (s.) de lapin
- Tissu osseux compact
- Parois de l’estomac (s.)
- Petit intestin (s.c.), gros intestin (s.c.), pancréas, rate (s.), vésicule biliaire (s.), poumon (s.), artère et veine (s.c.), reins (s.l.) et globe oculaire (s.l.)
- Frottis de sperme humain, peau (s.) à travers la glande sudoripare et chromosome dans le sang, mâle et femelle
(c.e.) corps entier (s.) section (s.l.) section longitudinale (s.c.) section croisée.