VWR®, Lames de microscopie : biologie générale
Catalog # 720-2924
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Désignation:Lames de microscopie en biologie générale, kit 1
- Cdt:1 KIT
Specifications
About this item
Kit de lames de microscopie à des fins éducatives, pour mieux comprendre la biologie générale.
- Animal unicellulaire, comme les amibes ou autres
- Paramécie (c.e.)
- Hydra (c.e.)
- Daphnia (c.e.)
- Lumbricus, ver de terre (s.t.)
- Bouche de la mouche domestique (c.e.)
- Bouche de l'abeille mellifère (c.e.)
- Patte arrière de l'abeille mellifère
- Trois frottis bactériens
- Épithélium plat et simple (c.e.)
- Frottis sanguin humain des muscles squelettiques (s.l. et s.t.)
- Frottis sanguin de la grenouille
- Section pulmonaire
- Artère et veine (s.t.)
- Section cutanée humaine via le follicule pileux
- Conjugaison Spirogyra (c.e.)
- Volvox (c.e.)
- Mousse (c.e.)
- Mitose, cellule de l'extrémité de la racine de l'oignon (s.)
- Racines monocotylédones et dicotylédones (s.t.)
- Arbres monocotylédones et dicotylédones (s.t.)
- Tilia (tilleul), tronc d'un an (s.t.)
- Tilia (tilleul), tronc de trois ans (s.t.)
- Feuilles monocotylédones et dicotylédones (s.t.)
(s.t.) = section transversale ; (s.l.) section longitudinale ; (c.e.) = corps entier.