ContactUsLinkComponent
Kits de tests colorimétriques visuels, dioxyde de chlore, MQuant®, Supelco®
Kits de tests colorimétriques visuels, dioxyde de chlore, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.18754.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Kits de tests colorimétriques visuels, dioxyde de chlore, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.18754.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Méthode chimique:
    DPD
  • Cdt:
    300 Tests
  • Désignation:
    Dioxyde de chlore
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Type:
    MCC
  • Plage de mesure:
    0,020-0,050-0,075-0,10-0,15-0,20-0,30-0,40-0,55 mg/l ClO₂
Specifications
About this item
Tests rapides colorimétriques visuels.
  • Résultats en 5 minutes
  • Manipulation aisée
  • Gamme de mesure en fonction de l'application
  • Systèmes portables, réactifs et accessoires nécessaires sont inclus dans le coffret
  • Différentes recharges disponibles
MQuant® avec carte de comparaison de couleurs
L'utilisation de cuves longues permet aux tests MQuant® d'être l'instrument de mesure idéal des faibles concentrations (jusqu'à 0,005 mg/l). Ces tests sont particulièrement adaptés à l'analyse de l'eau potable, des eaux de source, des eaux ultra-pures et minérales, à la préparation d'eau potable, ainsi que pour les eaux de refroidissement et les eaux de chaudière.
Delivery: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur ou un disque rotatif, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.