Dulbecco's modified eagle medium limiting media (DMEM-LM)
Référence PIER30030
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Format du milieu:Liquid
- Cdt:500 ml
- Désignation:DMEM (-)L-leucine, (-)L-methionine with 4,5g/l glucose, 4,0 mM L-glutamine, sodium pyruvate and phenol red