ContactUsLinkComponent
Cacodylate de sodium, solution tampon 0,1 M, pH 6,5
Cacodylate de sodium, solution tampon 0,1 M, pH 6,5
  J60367.AE
 :  
Cacodylate de sodium, solution tampon 0,1 M, pH 6,5
  J60367.AE
 :  
  • Concentration:
    0,1 M
  • Cdt:
    100 mL
  • N ° CAS.:
    6131-99-3
  • Désignation:
    Sodium cacodylate buffer soln
  • Environmentally Preferable:
  • MDL No.:
    MFCD00149079
  • Température de stockage:
    2°C to 8°C
  • Physical form:
    Liquid
  • Valeur pH:
    6,5
Liquide.
N° CAS : 6131-99-3
Température de stockage : 2 à 8 °C
Forme physique : Liquide
N° MDL : MFCD00149079