Dissolved oxygen standard solution
Dissolved oxygen standard solution
Iodate-Iodide standard solution, 0.00125 N equivalent 10 mg/L DO, 500 mL
N° de catalogue HACH40149
Fournisseur:   Hach
Dissolved oxygen standard solution
N° de catalogue HACH40149
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Dissolved oxygen standard solution
Dissolved oxygen standard solution
Iodate-Iodide standard solution, 0.00125 N equivalent 10 mg/L DO, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 87.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Iodate-Iodide standard solution, 0.00125 N equivalent 10 mg/L DO