Carbonate-buffered saline (5X), pH 9,5
N° de catalogue J63928.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:500 mL
- N ° CAS.:497-19-8
- Désignation:Carbonate-buffered Salin, 5X
- MDL No.:MFCD00003494
- Physical form:Liquid
- Valeur pH:9.5
Spécifications
À propos de cet article
CAS No.: 497-19-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003494