TEA, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
TEA buffer solution, 0,2 M, 8,0, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TEA, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
N° de catalogue J63793.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 102-71-6
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002855
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Concentration:0,2 M
- Cdt:250 mL
- Désignation:TEA buffer solution
- Valeur pH:8,0
- Cat. No.:J63793.AK
- N ° CAS.:102-71-6
- Apparence:Colourless
- Odour/scent:Odourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00002855