IEF Sample buffer (4X) pH 3 to 7 with lysine
N° de catalogue J63633.AC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:25 mL
- Désignation:IEF Sample Buffer (4X) with Lysine
- Physical form:Liquid
- Valeur pH:3 - 7
Spécifications
À propos de cet article
Physical Form: Liquid