Transformation buffer-2, pH 7,5
Transformation buffer, 7,5, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Transformation buffer-2, pH 7,5
N° de catalogue J63293.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For transformation of competent cells
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:Transformation buffer
- Valeur pH:7,5
- Cat. No.:J63293.AK
- Physical form:Liquid
- Température de stockage:2°C to 8°C