MES lysis buffer with Triton® X-100
N° de catalogue J62693.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:MES lysis buffer with Triton® X-100
- Température de stockage:2°C to 8°C
- Physical form:Liquid
- Apparence:Colourless
Spécifications
À propos de cet article
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless