AMP, 0.2 M Buffer Solutions
AMP buffer solution, 0,2 M, 9,5, Glass bottle, 100 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AMP, 0.2 M Buffer Solutions
N° de catalogue J63988.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
2-Amino-2-methyl-1-propanol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 124-68-5
MDL No.: MFCD00008051
Attention: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:0,2 M
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:AMP buffer solution
- Valeur pH:9,5
- Cat. No.:J63988.AE
- N ° CAS.:124-68-5
- Apparence:Colourless
- Odour/scent:Odourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00008051
- Température de stockage:2°C to 8°C