NP-40 lysis buffer with glycerol (2X)
N° de catalogue J60143.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:NP-40 lysis buffer with glycerol (2X)
- Température de stockage:2°C to 8°C
- Physical form:Viscous liquid
- Apparence:Colourless
Spécifications
À propos de cet article
Storage Temperature: 2 to 8°C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Colourless